Läs mer
Isopropylmalonic acid, 98+%
Produktkod. 11368275
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368275 5 g 5g
11378275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10171.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 601-79-6 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601-79-6
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00021717
InChI-nyckel DQEUFPARIOFOAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylmalonic acid, 2-isopropylmalonic acid, malonic acid, isopropyl, 2-isopropylpropanedioic acid, propanedioic acid, 1-methylethyl, .alpha.-carboxyisovaleric acid, 2-propan-2-yl propanedioic acid, isopropylmalonsaure, isopropyl malonic acid, iso-propyl malonic acid
PubChem CID 69037
IUPAC-namn 2-propan-2-ylpropandisyra
LEDER CC(C)C(C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylmalonic acid
Smältpunkt 88°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1723234
Formel vikt 146.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.