Läs mer
Isopropylmetylfenol, TRC
Produktkod. 30408635
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408635 10 g
30396749 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30408635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI22228010G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3228-02-2
Molekylformel C10 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Synonym 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, m-Cresol, 4-isopropyl- (4CI), o-Cymen-5-ol (7CI,8CI), 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-isopropylbenzene, 3-Methyl-4-(propan-2-yl)phenol, 3-Methyl-4-isopropylphenol, 4-Isopropyl-3-methylphenol, 4-Isopropyl-5-methylphenol, 4-Isopropyl-m-cresol, 5-Methyl-4-isopropylphenol, Biosol, Biosol (antibacterial), Frecide, NSC 62111, p-Thymol
IUPAC-namn 3-methyl-4-propan-2-ylphenol
LEDER CC(C)c1ccc(O)cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropyl-3-methylphenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
Formel vikt 150.1045
Procent renhet >95%