Läs mer
Isopropylsulfonylchorid, TRC
Produktkod. 30391107
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30391107 5 g
1 options
Produktkod. 30391107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8222555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Molekylformel C3H7ClO2S
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
LEDER CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn propan-2-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 142.6
Formel vikt 141.9855