Learn More
Isopropyltriphenylphosphonium iodide, 98+%
Product Code. 11415323
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Unit Size:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11415323 10 g 10g
11458860 100 g 100g
11425323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11415323 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12881.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24470-78-8 | C21H22IP | 432.29 g/mol
Användbar prekursor för isopropylidenenhet genom Wittig-reaktion med aldehyder. Det används också i tandemcyklopropanering och Wittig-olefinering i en syntes av krysantemsyra. Används även i Wittig och cyklopropaneringsreaktioner. Det används som en reaktant för total syntes av heliananer, vid framställning av starkt substituerade bensenderivat, syntes av curcuphenol och elvirolanaloger via en retro-aldolreaktion som fungicida medel, 4-substituerade metoxylbensoyl-aryl-tiazolanaloger som potenta och oralt biotillgängliga anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Användbar prekursor för isopropylidenenhet genom Wittig-reaktion med aldehyder. Det används också i tandemcyklopropanering och Wittig-olefinering i en syntes av krysantemsyra. Används även i Wittig och cyklopropaneringsreaktioner. Det används som en reaktant för total syntes av heliananer, vid framställning av starkt substituerade bensenderivat, syntes av curcuphenol och elvirolanaloger via en retro-aldolreaktion som fungicida medel, 4-substituerade metoxylbensoyl-aryl-tiazolanaloger som potenta och oralt biotillgängliga anticancermedel.
Löslighet Löslighet i metanol, mycket
svag grumlighet.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24470-78-8
Molekylformel C21H22IP
Molekylvikt (g/mol) 432.29
MDL-nummer MFCD00031595
InChI-nyckel HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, 1-methylethyl triphenyl-, iodide, isopropyltriphenylphosphanium iodide, isopropyl triphenyl phosphonium iodide, triphenyl propan-2-yl phosphanium iodide, i-propyl triphenylphosphonium iodide, isopropyl triphenylphosphonium iodide, acmc-209gck, ksc493k7j, isopropyltriphenylphosphine iodide
PubChem CID 2723783
IUPAC-namn trifenyl(propan-2-yl)fosfanium;jodid
LEDER [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Smältpunkt 195°C to 198°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3599629
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 432.29
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Product Title
Select an issue
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.