Läs mer
Tocris Bioscience™ Isoproterenol hydrochloride
Beschreibung
Standard selective β-adrenoceptor agonist; vasorelaxant and bronchodilator. Activation of β2 receptors activates downstream PKA and ERK, and may stimulate NO-mediated endothelium-dependent smooth muscle relaxation. Active in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Isoproterenol hydrochloride |
| CAS | 51-30-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C11H18ClNO3 |
| Formel vikt | 247.72 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.72 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?