Läs mer
Isoproterenolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30408609
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30408609 100 mg
1 options
Produktkod. 30408609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI874200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Isoprenaline Hydrochloride
CAS 51-30-9
Molekylformel C11 H17 N O3 . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Isoprenaline hydrochloride, (1RS)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Protocatechuyl alcohol, α-(isopropylaminomethyl)-, hydrochloride (5CI), (±)-Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride, Aerolone, Aerotrol, Asthpul, DL-Isoprenaline hydrochloride, DL-Isoproterenol hydrochloride, Euspiran, Isadrine, Isomenyl, Isoprel, Isoprenaline chloride, Isopropylarterenol hydrochloride, Isoproterenol hydrochloride, Isovon, Isuprel, Mistarel, NSC 37745, NSC 89747, Proternol, Saventrine, Suscardia, Vapo-Iso, dl-Isadrine hydrochloride, dl-Isoprenaline hydrochloride, dl-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, dl-Isopropylnorepinephrine hydrochloride, dl-Isoproterenol hydrochloride, α-(Isopropylaminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)etyl]bensen-1,2-diol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 247.72
Formel vikt 247.0975