Läs mer
Isoproterenol Isopropyl Ether Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoproterenol Isopropyl Ether Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3.ClH/c1-9(2)15-8-14(18-10(3)4)11-5-6-12(16)13(17)7-11;/h5-7,9-10,14-17H,8H2,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 289.1445 |