Läs mer
Isoproturon-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoproturon-d3 |
| CAS | 352438-80-3 |
| Molekylformel | C12 2H3 H15 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9 H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)-1-(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.3 |
| Formel vikt | 209.1607 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |