Läs mer
Isoproturon-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoproturon-d6 |
| CAS | 217487-17-7 |
| Molekylformel | C12H12D6N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N,N-dimethyl-N'-[4-(1-methylethyl)phenyl]-urea Deuterium |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3,4D3 |
| LEDER | CC(C1=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.32 |
| Formel vikt | 212.18 |