missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Isopulegol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Isopulegol |
| CAS | 89-79-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Isopulegol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C10 H18 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, (1R,2S,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]-, p-Menth-8-en-3-ol, (1R,3R,4S)-(-)- (8CI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, (-)-Isopulegol, (-)-L-Isopulegol, (1R,2S,5R)-(-)-Isopulegol, (1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, Isopugenol I, Isopulegol, Isopulegol I, L-Isopulegol, iso-Pulegol, l-Isopulegol, trans-Isoperitenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(=C)C |
| IUPAC-namn | (1R,2S,5R)-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?