Läs mer
Isopulegol, mixture of isomers, 97%
Produktkod. 11459746
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459746 10 g 10g
11469746 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20260.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7786-67-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00134655
InChI-nyckel ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Synonym p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
PubChem CID 24585
IUPAC-namn 5-methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopulegol
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.91
Kokpunkt 90°C to 92°C (12 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.4725
Kvantitet 10 g
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.