Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopulegol |
| CAS | 89-79-2 |
| Molekylformel | C10H18O |
| MDL-nummer | MFCD00134655 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | isopulegol, --isopulegol, l-isopulegol, --l-isopulegol, coolact p, unii-3th92o3bxn, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl-, 1r,2s,5r, 3th92o3bxn, iso-pulegol, isopulegol natural |
| InChI-nyckel | ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C |
| IUPAC-namn | 5-metyl-2-(prop-l-en-2-yl)cyklohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Visa mer |