Läs mer
Isopyridoxal Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopyridoxal Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2-3,11-12H,4H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 203.04 |