Läs mer
Isoquercitrin, MedChemExpress
Produktkod. 16479136
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16479136 100 mg 100mg
16479088 10 mg -
16444887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16479136 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0768
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquercitrin
CAS 21637-25-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20O12
Kvantitet 100 mg
Synonym Isoquercitroside
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (269.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(O[C@@H]2O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]2O)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekylvikt (g/mol) 464.38
Formel vikt 464.38
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation