missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isoquercitroside, TRC

Produktkod. 30004592
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004592 25 mg
30136643 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87467525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21637-25-2
Molekylformel C21 H20 O12
Molekylvikt (g/mol) 464.38
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucofuranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-D-glucofuranoside, Isoquercitrin, Isoquercitroside, Isotrifoliin, Quercetin 3-(β-D-glucofuranoside), Quercetin 3-O-β-D-glucofuranoside
IUPAC-namn 3-[(2S,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)C(O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isoquercitroside
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O12/c22-6-12(27)19-16(29)17(30)21(32-19)33-20-15(28)14-11(26)4-8(23)5-13(14)31-18(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,12,16-17,19,21-27,29-30H,6H2/t12-,16-,17?,19-,21+/m1/s1
Formel vikt 464.0955
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.