Läs mer
Isoquercitroside, TRC
Produktkod. 30136643
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136643 250 mg
30004592 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI874675250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21637-25-2
Molekylformel C21 H20 O12
Molekylvikt (g/mol) 464.38
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucofuranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-D-glucofuranoside, Isoquercitrin, Isoquercitroside, Isotrifoliin, Quercetin 3-(β-D-glucofuranoside), Quercetin 3-O-β-D-glucofuranoside
IUPAC-namn 3-[(2S,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)C(O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquercitroside
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O12/c22-6-12(27)19-16(29)17(30)21(32-19)33-20-15(28)14-11(26)4-8(23)5-13(14)31-18(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,12,16-17,19,21-27,29-30H,6H2/t12-,16-,17?,19-,21+/m1/s1
Formel vikt 464.0955
Procent renhet >95%