Läs mer
Isoquinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoquinine |
| CAS | 697260-51-8 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,14,19-20,23H,7,9-10,12H2,1-2H3/b13-3+/t14?,19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3CC4CC[N@]3C/C/4=C\C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (R)-[(1S,2S,5Z)-5-ethylidene-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.417 |
| Formel vikt | 324.184 |