Läs mer
Isokinolin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10039091
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10039091 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10130242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10214644 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10039091 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10019CB
Kemiska identifierare
CAS 25475-67-6
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
InChI-nyckel VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
PubChem CID 311869
IUPAC-namn isokinolin-3-amin
LEDER C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinolin-3-amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 144.18
Procent renhet 97%