Läs mer
Isokinolin-1-karbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348726 1 g 1g
11358726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1198-30-7 | C10H6N2 | 154.172 g/mol
Isokinolin-1-karbonitril används som startreagens i syntesen av imidazo[5,1-a]isokinoliner. Det används också som mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isokinolin-1-karbonitril används som startreagens i syntesen av imidazo[5,1-a]isokinoliner. Det används också som mellanprodukt i organiska synteser.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1198-30-7
Molekylformel C10H6N2
Molekylvikt (g/mol) 154.172
MDL-nummer MFCD00134166
InChI-nyckel HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
IUPAC-namn isokinolin-1-karbonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-1-carbonitrile
Smältpunkt 87°C to 91°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 119104
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.