Läs mer
Isokinolin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585886 1 g 1g
15595886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454490010
Kemiska identifierare
CAS 6624-49-3
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
InChI-nyckel KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isoquinolinecarboxylic acid, 3-carboxyisoquinoline, 3-isoquinoline carboxylic acid, 3-isoquinaldic acid, pubchem16889, maybridge1_002411, acmc-1b7v6, isoquinoline-3-caboxylic acid, ksc217c5f, isoquinoline 3-carboxylic acid
PubChem CID 124656
IUPAC-namn isokinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-3-carboxylic acid
Smältpunkt -170°C to 171.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.