Läs mer
Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate |
| CAS | 203626-75-9 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| MDL-nummer | MFCD00167216 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2)O.[H]O[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Procent renhet | 95% |