Läs mer
Isokinolin-4-borsyra 2,2-dimetylpropandiol-1,3 cyklisk ester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621085
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10621085 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10621085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04940DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester
CAS 844891-01-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H16BNO2
MDL-nummer MFCD06659058
Kvantitet 1 g
Synonym 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl
InChI-nyckel AQEZCUCPPAKCLQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)COB(OC1)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 4-(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isokinolin
Molekylvikt (g/mol) 241.10
PubChem CID 2795158
Formel vikt 241.1
Procent renhet 97%