Läs mer
Isokinolin-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451684
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451684 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10706905 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04904CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22960-16-3
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD00829440
InChI-nyckel RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC-namn isokinolin-4-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%