Läs mer
Isokinolin-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706905 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10451684 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 22960-16-3
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD00829440
InChI-nyckel RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC-namn isokinolin-4-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%