Läs mer
Isokinolin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10796895
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10796895 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10481494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10796895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04901CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7159-36-6
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00094344
InChI-nyckel MCVMLYSLPCECGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isoquinolinecarboxylic acid, 4-carboxyisoquinoline, 4-isoquinolinecarboxylicacid, isoquinoline-4-carboxylicacid, 4-carboxy-isoquinoline, acmc-209oja, isoquinoline-4-carboxylic, isoquinolin-4-carboxylic acid, n-2-aminoethyl pyrrolidine; 2-1-pyrrolidino ethylamine
PubChem CID 459768
IUPAC-namn isokinolin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%