Läs mer
Isokinolin-5-boronsyra, 97 %
Produktkod. 15479987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479987 250 mg 250mg
15469987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53230.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172,978 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371766-08-4
Molekylformel C9H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 172.978
MDL-nummer MFCD03839356
InChI-nyckel XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
PubChem CID 599474
IUPAC-namn isokinolin-5-ylboronsyra
LEDER B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-5-boronic acid
Smältpunkt 204 °C till 206 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.