Läs mer
Isoquinoline-5-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. p-7047693
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315435 250 mg 250mg
11305435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19636.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80278-67-7 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80278-67-7
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD03412483
InChI-nyckel ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isoquinolinecarboxaldehyde, isoquinoline-5-carboxaldehyde, 5-formylisoquinoline, ksc447q7n, 5-isoquinolinecarbaldehyde, 5-isoquinolinecarboxaldehyde 6ci,9ci
PubChem CID 7016853
IUPAC-namn isokinolin-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 113°C to 116°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 112875
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.