Läs mer
Isoquinoline-5-carboxylic acid, 96%
Produktkod. 11325435
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11325435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19637.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 27810-64-6 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27810-64-6
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD03788744
InChI-nyckel ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid
PubChem CID 260936
IUPAC-namn isokinolin-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-5-carboxylic acid
Smältpunkt 278°C to 281°C
Kokpunkt 60°C to 62°C (11 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 129180
Formel vikt 173.17
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.