Läs mer
Isoquinoline, 97%
Produktkod. 11489177
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489177 2500 g 2500g
11469177 100 g 100g
11479177 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21279.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Isoquinolin används vid tillverkning av färgämnen, färger, svampdödande. Det används också som lösningsmedel för extraktion av hartser och terpener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isoquinolin används vid tillverkning av färgämnen, färger, svampdödande. Det används också som lösningsmedel för extraktion av hartser och terpener.
Löslighet
Lösligt i vatten (5g/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-65-3
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006898,MFCD31699977
InChI-nyckel AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
IUPAC-namn isokinolin
LEDER C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline
Smältpunkt 24°C to 27°C
Densitet 1.09
pH 7.5
Kokpunkt 241°C to 243°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6245
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107549
Merck Index 14,5222
Löslighetsinformation Soluble in water (5g/L).
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.