Läs mer
Isoquinoline, 97%
Produktkod. 10481202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10481202 100 g Glasflaska 100g
10175470 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-65-3
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006898,MFCD31699977
InChI-nyckel AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
IUPAC-namn isokinolin
LEDER C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline
Namnnotering 97%
Smältpunkt 24°C to 28°C
Färg Brun
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 242°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, 380
Merck Index 15, 5268
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids,misible with many organic solvents
Viskositet 3.25 mPa.s
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.