missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoquinoline-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoquinoline-d7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vikt | 136.1018 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?