Läs mer
Isoquinoline-d7, TRC
Produktkod. 30406892
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406892 5 mg
30403621 50 mg
30404355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8749315MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17157-12-9
Molekylformel C9 D7 N
Molekylvikt (g/mol) 136.2
Synonym Isoquinoline-1,3,4,5,6,7,8-d7 (ACI), Isoquinoline-d7 (8CI, 9CI)
IUPAC-namn 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioisoquinoline
LEDER [2H]c1nc([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline-d7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formel vikt 136.1018