Läs mer
Isoquinoline N-oxide, min 50% w/v in water, Thermo Scientific™
Produktkod. 11373686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373686 25 g 25g
11363686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14794.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1532-72-5
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.161
MDL-nummer MFCD00006903
InChI-nyckel RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline n-oxide, isoquinoline 2-oxide, isoquinoline-n-oxide, isoquinoline oxide, isoquinoline, 2-oxide, isoquinolin-n-oxide, isoquinolin-2-ium-2-olate, isoquinolinen-oxide, acmc-1boxv, 2-oxido-isoquinolin-2-ium
PubChem CID 290378
IUPAC-namn 2-oxidoisoquinolin-2-ium
LEDER C1=CC=C2C=[N+](C=CC2=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoquinoline N-oxide
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 114345
Formel vikt 145.16
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≥50% w/v in water