Läs mer
Isoquinoline N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoquinoline N-Oxide |
| CAS | 1532-72-5 |
| Molekylformel | C9H7NO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| LEDER | O=n1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | isoquinoline 2-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0528 |