Läs mer
Isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isochinolin |
| CAS | 119-65-3 |
| Molekylformel | C9 H7 N |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Isoquinoline (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzo[c]pyridine, Benzopyridine, NSC 3395, β-Quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H |
| LEDER | c1ccc2cnccc2c1 |
| IUPAC-namn | isoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.0578 |