Läs mer
Eppendorf™ Isorack startset
Produktkod. 11853981 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Flex hink
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11853981
Brand: Eppendorf™ 5825721004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för kylning, transport och förvaring av djupfrysta prover. Isorack är en del av Eppendorf IsoTherm System
  • IsoTherm-System: IsoRack (arbetsställ), IsoSafe (isoleringsbox) och två IsoPacks (cool packs)
  • Torr inkubationsteknik minskar föroreningsrisken i samband med klassisk isbadsinkubation för säker provhantering
  • Rymmer upp till 24 mikrorör (t.ex. 0,5 mL eller 1,5 mL/2,0 mL) för bred flexibilitet
  • Två versioner av IsoPack (kallt pack) tillgängligt: Vit håller 0° C i upp till 6 timmar. Blå håller -21° C i upp till 3 timmar
  • Ställen är staplingsbara, autoklaverbara och kan centrifugeras i MTP-rotorn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Isorack startset
För användning med (utrustning) Flex hink