Läs mer
Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress
Beskrivning
Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isorhamnetin-3-O-glucoside |
| CAS | 5041-82-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22O12 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.4 |
| Formel vikt | 478.4 |
| Visa mer |