Läs mer
Isorhamnetin 3-O-neohesperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isorhamnetin 3-O-neohesperidine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,26+,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 624.169 |