Läs mer
Isorhamnetin, MedChemExpress
Beskrivning
Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isorhamnetin |
| CAS | 480-19-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3'-Methylquercetin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (316.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.26 |
| Visa mer |