Läs mer
Isorhapontin, TRC
Produktkod. 30399699
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399699 2.5 mg
30398882 5 mg
30401604 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2142452.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32727-29-0
Molekylformel C21H24O9
Molekylvikt (g/mol) 420.41
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)etenyl]fenoxi]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isorhapontin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 420.142