Läs mer
Isorhoifolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isorhoifolin |
| CAS | 552-57-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C27 H30 O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Flavone, 4',5,7-trihydroxy-, 7-β-rutinoside (7CI), Isorhoifolin (8CI), 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7,4'-Trihydroxyflavone 7-O-rutinoside, Apigenin 7-O-rutinoside, Apigenin 7-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Apigenin 7-O-α-L-rhamnosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Apigenin 7-O-β-D-glucopyranosyl-(6→1)-α-L-rhamnopyranoside, Apigenin 7-rutinoside, Apigenin 7-β-rutinoside, Apigenin-7-O-gluco(6'-1''') rhamnoside, Apigenin-7-O-β-D-rutinoside, Diosmin Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30O14/c1-10-20(31)22(33)24(35)26(38-10)37-9-18-21(32)23(34)25(36)27(41-18)39-13-6-14(29)19-15(30)8-16(40-17(19)7-13)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-8,10,18,20-29,31-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.52 |
| Visa mer |