missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isorhynchophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isorhynchophylline |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 384.2049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?