Läs mer
Isosakuranetin, MedChemExpress
Beskrivning
Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosakuranetin |
| CAS | 480-43-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (873.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vikt | 286.28 |
| Visa mer |