Läs mer
Isosilybin A+B-blandning - d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosilybin-D3 (A+B mixture) |
| Molekylformel | C25 D3 H19 O10 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25?/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C2Oc3ccc(cc3OC2CO)C4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O |
| IUPAC-namn | (3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[3-(hydroxymetyl)-2-[4-hydroxy-3-(trideuteriometoxi)fenyl]-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.455 |
| Formel vikt | 485.14 |