Learn More
Isosilybin, MedChemExpress
Description
Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Isosilybin |
| CAS | 72581-71-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Isosilybinin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (207.28 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(OC(C3=CC=C(O)C(OC)=C3)C(CO)O4)C4=C2)OC5=CC(O)=CC(O)=C15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.44 |
| Show More |