Läs mer
Isosorbide-13C6 2-Nitrate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosorbide-13C6 2-Nitrate |
| CAS | 1391051-97-0 |
| Molekylformel | 13C6H9NO6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol-13C6 2-Nitrate, 6-Nitrooxyhexahydro-furo[3,2-b]furan-3-ol-13C6, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol-13C6 2-mononitrate, Isosorbide-13C6 2-Mononitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13C@H]([13CH2]O1)[13C@]2([H])[13C@@]1([H])[13C@@H](O[N+]([O-])=O)[13CH2]O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.09 |