missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isosorbide 2-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Isosorbide 2-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosorbide 2-Acetate |
| CAS | 13042-39-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isosorbide 2-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate (7CI), Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, D- (8CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 2-acetate, Isosorbide 2-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-4(9)13-6-3-12-7-5(10)2-11-8(6)7/h5-8,10H,2-3H2,1H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12 |
| IUPAC-namn | [(3R,3aR,6S,6aR)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?