Läs mer
Isosorbid 2-nitrat, Mikromol™
Produktkod. 17981896
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981896 25 mg
17942166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0126.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isosorbid 2-nitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide 2-Nitrate
CAS 16106-20-0
Analyt- eller komponentnamn Isosorbide 2-Nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 191,043 g/mol