Läs mer
Isosorbid 2-nitrat, TRC
Produktkod. 30399798
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399798 50 mg
30390652 100 mg
30394499 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI90215050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16106-20-0
Molekylformel C6 H9 N O6
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Synonym Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP)
IUPAC-namn [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide 2-Nitrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 191.043
Procent renhet >95%