Läs mer
Isosorbid 5-mononitrat (1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid), TRC
Product Code. 30470569
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 1 mL
Product Code. Kvantitet
30470569 10 x 1 mL
1 options
Product Code. 30470569 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCKIT829010X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Isosorbide Mononitrate
CAS 16051-77-7
Molekylformel C6 H9 N O6
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym Isosorbide Mononitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP), Isosorbide 5-Nitrate, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., AHR 4698, BM 22-145, Conpin, Conpin Retardkaps, Corangin, Corangin SR, Dilavenil, Duride, Elan, Elantan, Elantan Long, Elantan Retard, Geomatrix, IS 5MN, ISMN, Imdur, Imdur 60, Imdur Durules, Imodur, Imtrate, Ismexin, Ismo, Ismo 20, Ismox, Isomon, Isomonat, Isomonit, Isopen 20, Isosorbide 5-mononitrate, Isosorbide 5-nitrate, Isosorbide mononitrate, Iturol, Medocor, Momo Mack, Monicor, Monis, Monit, Monit 20, Monizid, Mono Corax, Mono Corax Retard, Mono-Cedocard, Mono-Mack, Mono-Sanorania, Monoclair, Monocord 20, Monocord 40, Monocord 50SR, Monodur Durules, Monoket, Monoket OD, Monoket Retard, Monolong, Monolong 40, Monolong 60, Mononit, Mononit 20, Mononit 40, Mononit Retard 50, Monopront, Monosorb, Monosorbitrate, Monosordil, Monotrate, Monovas, Multitab, Nitramin, Olicard, Ormox, Pentacard, Pentacard 20, Vasotrate
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
LEDER O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Formel vikt 191.043
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Isosorbide Mononitrate 1 mg/mL